Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,3-Dinor-6-ketoprostaglandin F1α-20,20,20-d3 ≥98% (par CCM), Ultrapure

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Danger

BMLPG0400050
ENZOBMLPG0400050EA 252 EUR InStock
ENZOBMLPG0400050
2,3-Dinor-6-ketoprostaglandin F1α-20,20,20-d3 ≥98% (par CCM), Ultrapure
2,3-Dinor-6-ketoprostaglandin F1α-20,20,20-d3


Formule: C₁₈H₂₇D₃O₆
Température de stockage: Congélateur
ONU: 1173
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5e2e09f982dfd896ba725b28a1cb40f2cb0e684a&vid=2c65969e39a7083b59d70ab709f2e4abd58416c7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Concentration 100 µg/ml
Formulation Solution in ethyl acetate

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité