Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L-α-Phosphatidylinositol-3,4,5-P3 ·7Na ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: PtdIns(3,4,5)P3, (1,2-dipalmitoyl)-, 1,2-Dipalmitoyl-sn-glycero-3-phospho-1-D-myo-inositol-3,4,5-trisphosphate·7N

BMLPH1070100
ENZOBMLPH1070100EA 229 EUR InStock
ENZOBMLPH1070100
L-α-Phosphatidylinositol-3,4,5-P3 ·7Na ≥98% (par CCM)
L-α-Phosphatidylinositol-3,4,5-P3 ·7Na
PKC substrate.

Activates Ca²⁺-insensitive PKC isotypes δ, ε and η. Binds to GRP1 via a PH domain.

Soluble in water (10 mg/ml) or in chloroform/methanol/water (1:1:0.3) (>10 mg/ml).


Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)
Formulation Lyophilised

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité