Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

clasto-Lactacystin β-Lactone ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLPI1080100
ENZOBMLPI1080100EA 288.2 EUR InStock
ENZOBMLPI1080100
clasto-Lactacystin β-Lactone ≥95% (par HPLC)
clasto-Lactacystin β-Lactone
Highly specific, cell permeable, and irreversible 20S proteasome inhibitor. Inhibits ubiquitin proteasome pathway in cell culture (IC50=1µM). It has been suggested that the natural product lactacystin acts as a precursor for clasto-lactacystin β-lactone and that the latter is the sole species that interacts with the proteasome. Inhibits cathepsin A. Leads to a reduction of adipogenesis. Induces neurite growth and inhibits cell cycle progression. 

  • Proteasome inhibitor

White solid.

Soluble in DMSO (25mg/ml) or acetonitrile.


Formule: C₁₀H₁₅NO₄
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 155975-72-7
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité