3,4-Dichloroisocoumarin ≥98% (par analyse élémentaire)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: 3,4-Dichloro-1H-isochromen-1-one
BMLPI1100010
ENZOBMLPI1100010EA 307 EUR InStock
ENZOBMLPI1100010
3,4-Dichloroisocoumarin ≥98% (par analyse élémentaire)
3,4-Dichloroisocoumarin
A potent irreversible mechanism based serine protease inhibitor. Inhibits granzymes A, B, and H, cathepsin G, neutrophil elastase and proteinase 3. Inhibits activation of neutral sphingomyelinase and apoptosis triggered by daunorubicin as well as camptothecin-induced apoptosis in HL-60 cells. Inhibits migration of eosinophils through basement membrane components in vitro.
  • Protease inhibitor
White lyophilized solid.
Formule: C₉H₄Cl₂O₂
MW: 215,029 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00036960
Numéro CAS: 51050-59-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb4284f85c172b7edd50ea9f11cd808a08173588&vid=a9f557ab21101dfb6de7226c98a05a5397d346a4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité