DL-Thiorphan ≥97% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1130005
ENZOBMLPI1130005EA 115.5 EUR InStock
ENZOBMLPI1130005
DL-Thiorphan ≥97% (par CCM)
DL-Thiorphan
Inhibits the metalloprotease neprilysin (neutral endopeptidase 24.11) and neprilysin 2. Inhibits opioid-degrading enzymes, potentiating THC-induced antinociception. Potentiates the effects of natriuretic peptides. Blocks enzymatic degradation of luteinizing hormone releasing hormone (LHRH).
  • Neprilysin inhibitor
White powder.
Formule: C₁₂H₁₅NO₃S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00058435
Numéro CAS: 76721-89-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55df528d671246cdba2124063840655988ad7c8c&vid=cae41fe555bd3e51a1ea8c6575663121a9b6debc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité