Z-AAF-CMK
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1240005
ENZOBMLPI1240005EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPI1240005
Z-AAF-CMK
Protéines et Peptides
Negative control for AAF-CMK
Negative control for serine protease inhibitor AAF-CMK which inhibits tripeptidyl peptidase II (TPPII), a giant protease which may substitute for some proteasome functions. Blockage of the N-terminus by the Benzyloxycarbonyl or “Z” group abolishes the activity of the AAF-CMK inhibitor.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=14c9234a8bd42d8695fb441c947a2f19854f1990&vid=c67ee819aba4ab404e7f2c3dc0b98d4945ae468e&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité