NapSul-Ile-Trp-CHO
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1250005
ENZOBMLPI1250005EA 325 EUR InStock
ENZOBMLPI1250005
NapSul-Ile-Trp-CHO
Protéines et Peptides
Cathepsin inhibitor
Potent and selective inhibitor of cathepsin L, a lysosomal cysteine protease. IC50=1,9 nM.
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=81379cf8629e1830e76d669f70b4e22aefd0d415&vid=43eadeae21737dc9d5e8e4fb2dec6b47df11667b&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité