Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Epoxomicin ≥95% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLPI1270100
ENZOBMLPI1270100EA 218.9 EUR InStock
ENZOBMLPI1270100
Epoxomicin ≥95% (par HPLC)
Epoxomicin
Key inhibitor for use in proteasome research.

Cell permeable, potent and selective proteasome inhibitor originally isolated from Actinomycetes strain based on its potent in vivo antitumor activity. More potent inhibitor of the chymotrypsin-like activity of the proteasome than lactacystin (Prod. No. BML-PI104). Blocks also trypsin-like and PGPH activities of the proteasome. Regulates antigen presentation at non-toxic doses. Effectively inhibits NF-kappaB activation in vitro and potently blocks inflammation in vivo in the mouse ear edema assay.The ubiquitin-proteasome system (UPS) and autophagy serve as two complementary, reciprocally regulated protein degradation systems, thus blockade of UPS by Epoxomicin activates autophagy.


Formule: C₂₈H₅₀N₄O₇
Numéro MDL: MFCD03791061
Numéro CAS: 134381-21-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité