TAPI-0 ≥99%
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1330001
ENZOBMLPI1330001EA 368 EUR InStock
ENZOBMLPI1330001
TAPI-0 ≥99%
TAPI-0
Inhibitor of TNF-alpha processing
Inhibitor of TNFalpha processing. Inhibits TACE and MMPs in vitro.
Numéro CAS: 143457-40-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=93a594030e44143f4cfad3eb8de3abc6f3be4ec5&vid=3aad73a472f9dae1af4b982a5c241edfbec7ae7b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité