TAPI-1 ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1340001
ENZOBMLPI1340001EA 372 EUR InStock
ENZOBMLPI1340001
TAPI-1 ≥98% (par HPLC)
TAPI-1
Inhibitor of TNF-alpha processing
Inhibitor of TNF-alpha processing (IC50 is approximately 100 nM using in vitro TNF peptide cleavage assay), similar to TAPI-0, but more stable in tissue culture and in vivo. Inhibits TACE and other metalloproteases. Blocks release of TNF-alpha (IC50=50-100 µM)1, APP (1-8 µM), ACE (10 µM), IL6R (5-10 µM), TNFRI (5-10 µM), TNFRII (25-50 µM), and ObRa (leptin receptor), but not CSF-1, from cells in culture.
Numéro CAS: 171235-71-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité