TAPI-2
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1350001
ENZOBMLPI1350001EA 372 EUR InStock
ENZOBMLPI1350001
TAPI-2
Protéines et Peptides
Inhibitor of TNF-alpha processing
Inhibitor of TACE, other ADAMs, ACE secretase and other metalloproteinases. Blocks release of TNFα, TGF-α, DCC, APP, L-selectin, ACE, IL6R, NOTCH, and erbB2/HER2. Has been used in culture (typical concentration 5 to 100 µM).
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=313c17cd87366b69e1b9f28c318cfdf53e501a8d&vid=4e5d61b89fe3a4157f617ca7e33ed4fc3bb8ec65&prid=web&clid=SAPDAM
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité