CTT, Enzo Life Sciences
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1360001
ENZOBMLPI1360001EA 161 EUR InStock
ENZOBMLPI1360001
CTT, Enzo Life Sciences
Protéines et Peptides
MMP inhibitor
CTTHWGFTLC is a specific inhibitor of the gelatinases, MMP-2 and MMP-9, with an IC50 of 10-50 µM. Can be used in in vitro studies, zymography and in situ zymography, in tissue culture, and in vivo. Also available, negative control peptide STTHWGFTLS.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité