Apstatin ≥95% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: N-[(2S,3R)-3-Amino-2-hydroxy-4-phenylbutanoyl]-L-prolyl-L-prolyl-L-alaninamide
BMLPI1450001
ENZOBMLPI1450001EA 165 EUR InStock
ENZOBMLPI1450001
Apstatin ≥95% (par HPLC)
Apstatin
Apstatin is a potent and selective inhibitor of aminopeptidase P (APP), Ki=2.6 µM for purified rat lung membrane-bound APP. It blocks the APP-mediated degradation of bradykinin. Limits myocardial infarct size alone or with ACE inhibitors.
  • Aminopeptidase inhibitor
Solid.
Soluble in water (>25 mg/ml) or DMSO (20 mg/ml).
Formule: C₂₃H₃₃N₅O₅
MW: 459,5 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 160470-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd692086c1c9d2f1dde94c0239e002d8512fce4f&vid=ae2476501ba920bb93cb93d62a402564518ab498&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité