Argatroban ≥98% (par HPLC)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPI1460010
ENZOBMLPI1460010EA 133.1 EUR InStock
ENZOBMLPI1460010
Argatroban ≥98% (par HPLC)
Argatroban
Argatroban is a synthetic peptidomimetic thrombin inhibitor which is in clinical use. It presents significant advantages as an anticoagulant in deep vein thrombosis, stroke prevention in atrial fibrillation and thromboembolic disease and especially in patients with coronary artery disease and heparin-induced thrombocytopenia.
  • Thrombin inhibitor
White to off-white powder.
Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (25mg/ml).
Formule: C₂₃H₃₆N₆O₅S
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD23102419
Numéro CAS: 74863-84-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité