Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Cilastatin Sodium ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLPI1530050
ENZOBMLPI1530050EA 385 EUR InStock
ENZOBMLPI1530050
Cilastatin Sodium ≥98%
Cilastatin Sodium
Cilastatin is a brush border dipeptidase inhibitor. It inhibits the conversion of leukotriene D4 to leukotriene E4. Nephroprotective in cyclosporine A-induced nephrotoxicity.

  • DPP inhibitor

Off-white solid.

Soluble in water (25mg/ml) or DMSO (10 mg/ml at 37°C).


Formule: C₁₆H₂₅N₂O₅S·Na
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD08459332
Numéro CAS: 81129-83-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité