Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle (synthétique) ≥96% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLPR1030050
ENZOBMLPR1030050EA 208 EUR InStock
ENZOBMLPR1030050
3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle (synthétique) ≥96% (par HPLC)
3-(2,2-Dichlorovinyl)-2,2-diméthylcyclopropanecarboxylate de m-phénoxybenzyle
Synthetic type I pyrethroid. Structurally similar to the protein phosphatase 2B (calcineurin) inhibitors cypermethrin and deltamethrin but weakly active or inactive depending on assay conditions. May be used as a negative control for cypermethrin and deltamethrin.

  • Calcineurin inhibitor

Beige solid.

Soluble in DMSO (40mg/ml) or ethanol (25mg/ml). Insoluble in water.


Formule: C₂₁H₂₀Cl₂O₃
MW: 391,3 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 52645-53-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=61f588b118c139229965fd3888335264efdcf8c6&vid=6bffde9490905a19894a47864d6733c0391a69a7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité