Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Endothall ≥98%

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLPR1070100
ENZOBMLPR1070100EA 208 EUR InStock
ENZOBMLPR1070100
Endothall ≥98%
Endothall
PP2A inhibitor

Intermediate-potency protein phosphatase 2A (PP2A) inhibitor (IC50=970nM, IC50 for PP1=5000nM). Useful for structure/activity correlations. .


Formule: C₈H₁₀O₅
MW: 186,163 g/mol
Numéro MDL: MFCD00137362
Numéro CAS: 145-73-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4a686f84c7bfac83539ec02ab9951886bc93de0b&vid=d4c10381bdb31d73b8aa0c281037633ccb139f9f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité