BML-260 ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPR1190010
ENZOBMLPR1190010EA 89.1 EUR InStock
ENZOBMLPR1190010
BML-260 ≥98% (par CCM)
BML-260
A potent inhibitor of the dual specificity phosphatase JSP-1 (IC50=18µM).
  • JSP-1 inhibitor
Yellow solid.
Soluble in DMSO (25mg/ml).
Formule: C₁₇H₁₁NO₃S₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 101439-76-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=aeec61194154ff52752861fae1fb5d21e1d7551b&vid=c45dba8c7c2d2aec715813e6e167908b0fac094a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité