BMOV ≥96% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPR1310050
ENZOBMLPR1310050EA 84.7 EUR InStock
ENZOBMLPR1310050
BMOV ≥96% (par CCM)
BMOV
Organic vanadium complex which acts as a potent insulin mimic.
Soluble in water (10 mg/ml) and DMSO (15 mg/ml).
Formule: C₁₂H₁₀O₇V
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 38213-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d6a069fd9163d62da4334b87efbdd1613dea3ea1&vid=2a492482daa3daff15502b057cb15b229f66498d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥96% (TLC)
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité