Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Proteasome 19S Rpn12/S14 Subunit Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPW04400025
ENZOBMLPW04400025EA 198 EUR InStock
ENZOBMLPW04400025
Anti-Proteasome 19S Rpn12/S14 Subunit Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit

  • For Western Blot

Recognizes Arabidopsis proteasome 26S (19S regulator complex) (Rpn12a/S14 subunit).

Type: Primary
Antigen: PROTEASOME 19S RPN12/S14 SUBUNIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Plant (Arabidopsis Thaliana)

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité