Human Proteasome 20S
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPW87200050
ENZOBMLPW87200050EA 416.9 EUR InStock
ENZOBMLPW87200050
Human Proteasome 20S
Protéines et Peptides
High integrity preparation for use in proteasome research.
Isolated and purified from human erythrocytes.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité