Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Proteasome 19S Rpn10/S5A Subunit Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLPW92500025
ENZOBMLPW92500025EA 133.1 EUR InStock
ENZOBMLPW92500025
Anti-Proteasome 19S Rpn10/S5A Subunit Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human proteasome 26S (19S regulator complex) (Rpn10/S5a subunit).

Type: Primary
Antigen: PROTEASOME 19S RPN10/S5A SUBUNIT
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité