Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

LY 171883 ≥90% (par HPLC)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLRA1010010
ENZOBMLRA1010010EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLRA1010010
LY 171883 ≥90% (par HPLC)
LY 171883
Leukotriene D₄ antagonist


Formule: C₁₆H₂₂N₄O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00211057
Numéro CAS: 88107-10-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a067792c8cefb9e3b5f7b533c82e3430ff4b1150&vid=e50d0c54ff6f079ab8bc52170e2c1ccfd4f20b9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90% (HPLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité