Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

U-75302 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention

BMLRA1020100
ENZOBMLRA1020100EA 246.4 EUR InStock
ENZOBMLRA1020100
U-75302 ≥98% (par CCM)
U-75302
Prostanoid receptor ligand.

Soluble in DMSO (25 mg/ml) or ethanol (25 mg/ml).


Formule: C₂₂H₃₅NO₃
Température de stockage: Congélateur ultra-basse température (–80°C)
Numéro CAS: 119477-85-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dd001fac335102d3afe7e6f07c8e31bb3d4abc3e&vid=bf78dccb49d4194d0bca6ed1822be50e4367096a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité