Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.

MK-571 sodium salt 90 HPLC_ASSAY_METHOD

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
Attention
Synonyms: Sodium (E)-3-(((3-(2-(7-chloroquinolin-2-yl)vinyl)phenyl)((3-(dimethylamino)-3-oxopropyl)thio)methyl)thio)propanoate, MK-571 sodium

BMLRA1090005 BMLRA1090025
ENZOBMLRA1090005EA 86.9 EUR InStock
ENZOBMLRA1090005 ENZOBMLRA1090025
MK-571 sodium salt 90 HPLC_ASSAY_METHOD
MK-571 sodium salt
A potent, selective, orally active leukotriene D₄ antagonist. Ki=2.1 nM for inhibition of [³H]-LTD₄ binding to human lung membranes. Competitively antagonizes contractions of guinea pig trachea and ileum and human trachea induced by LTD₄. Blocks LTD₄ and ascaris-induced bronchoconstriction in conscious squirrel monkeys.

Soluble in water (20 mg/ml), aqueous buffers, 100% ethanol (10 mg/ml) or DMSO.


Formule: C₂₆H₂₆ClN₂O₃S₂·Na
MW: 537 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD11114392
Numéro CAS: 115103-85-0
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥90% (HPLC)

 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité

Ce site utilise des cookies, en provenance de VWR ou de ses partenaires, afin de collecter des informations statistiques sur votre navigation et vous proposer des contenus en accord avec vos préférences, générés en fonction de vos habitudes de navigation. En poursuivant la consultation de ce site, vous approuvez l’utilisation de ces cookies.

Pour en savoir plus, consultez notre Politique de Confidentialité..