Deoxyfuconojirimycin hydrochloride ≥98% (par CCM)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLS1080005
ENZOBMLS1080005EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLS1080005
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride ≥98% (par CCM)
Deoxyfuconojirimycin hydrochloride
A potent and selective inhibitor of α-L-fucosidases.
  • Off-white solid
Soluble in water
Formule: C₆H₁₃NO₃·HCl
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro CAS: 210174-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ebb27805e6745eb3dbe7cc04603d83e95b758d89&vid=07e6d957012b300d52356b07dfa2d5f8e243bf8c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité