Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Deoxymannojirimycin hydrochloride ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLS1090005
ENZOBMLS1090005EA 174.9 EUR InStock
ENZOBMLS1090005
Deoxymannojirimycin hydrochloride ≥98% (par CCM)
Deoxymannojirimycin hydrochloride
Potent inhibitor of α-mannosidase I. Blocks the biosynthesis of complex-type oligosaccharides. Does not inhibit the biosynthesis of lipid-linked oligosaccharides. Induces ER stress in human cells.

  • White solid

Soluble in water, methanol (warm) and DMSO


Formule: C₆H₁₃NO₄·HCl
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 84444-90-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dfb444a07ab353264fd06e2d0fde393993ee3233&vid=b59b26e941f3851260b87adb8a021cdf00e56cee&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité