Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NA+/K+ ATPASE Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA1130200
ENZOBMLSA1130200EA 334.4 EUR InStock
ENZOBMLSA1130200
Anti-NA+/K+ ATPASE Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Chicken

  • For ELISA, Flow Cytometry, Western Blot

Recognizes mammalian Na+/K+ ATPase.

Type: Primary
Antigen: NA+/K+ ATPASE
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity: Mammals

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité