Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-G Protein Alpha I3 Subunit Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA1290050
ENZOBMLSA1290050EA 746.9 EUR InStock
ENZOBMLSA1290050
Anti-G Protein Alpha I3 Subunit Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Rabbit

  • For Immunoprecipitation, Western Blot

Recognizes human and bovine G protein (alphai3 subunit).

Type: Primary
Antigen: G PROTEIN ALPHA I3 SUBUNIT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité