Anti-Y Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: ]
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA2430100
ENZOBMLSA2430100EA 311.3 EUR InStock
ENZOBMLSA2430100
Anti-Y Mouse Monoclonal Antibody (Biotin) [clone: ]
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2b
  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry
Recognizes phosphotyrosine. Species independent. No cross-reactivity with phosphoserine or phosphothreonine.
Type: Primary
Antigen: Y
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation: Biotin
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Many Species
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité