Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP1 Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA2500050
ENZOBMLSA2500050EA 411.4 EUR InStock
ENZOBMLSA2500050
Anti-PARP1 Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG1

  • For ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot

Recognizes an epitope in the C-terminal part of the DNA binding domain of human, mouse, rat, monkey and hamster PARP. Detects a band of ~116kDa by Western blot. Cross-reacts with 85kDa apoptosis-related caspase-3/7-generated cleavage fragment. Cross-reacts with necrosis-related fragments of 50 kDa, 62 kDa and 74 kDa and is therefore useful for distinguishing between these two types of cell death.

Type: Primary
Antigen: PARP1
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG1
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité