Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-G Protein Alpha I1 Subunit Mouse Monoclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA2810100
ENZOBMLSA2810100EA 550 EUR InStock
ENZOBMLSA2810100
Anti-G Protein Alpha I1 Subunit Mouse Monoclonal Antibody
Anticorps
Host: Mouse, Isotype: IgG2b

  • For Western Blot

Recognizes human, bovine, guinea pig, rat and mouse G Protein (Galphai1 subunit). Does not cross-react with transducin and subunits Galpha0, Galphai2, Galphai3 or Galphas.

Type: Primary
Antigen: G PROTEIN ALPHA I1 SUBUNIT
Clonality: Monoclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Mouse
Isotype: IgG2b
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité