Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-14-3-3 Sheep Polyclonal Antibody

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSA4790025
ENZOBMLSA4790025EA 109 EUR InStock
ENZOBMLSA4790025
Anti-14-3-3 Sheep Polyclonal Antibody
Anticorps
Host: Sheep

  • For Western Blot

Recognizes human, mouse, rat, cow and sheep 14-3-3beta and 14-3-3zeta phosphorylated at Ser185.

Type: Primary
Antigen: 14-3-3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation:
Epitope:
Host: Sheep
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité