Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

IDE 2 ≥98% (par CCM)

Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES

BMLSC1010001
ENZOBMLSC1010001EA 130.9 EUR InStock
ENZOBMLSC1010001
IDE 2 ≥98% (par CCM)
IDE 2
Induces stem cell differentiation.

Cell-permeable molecule capable of directing differentiation of mouse and human embryonic stem cells into endodermal cells (EC₅₀ = 223 nM). Developmental potential of these chemically derived endodermal cells has been shown via continued differentiation into pancreatic progenitor cells and incorperation into developing gut tubes of live mouse embryos. Nodal/Smad signaling is activated indicating IDE-2 functions via TGF-β-signaling pathway.

Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).


Formule: C₁₂H₂₀N₂O₃
Température de stockage: Congélateur
Numéro CAS: 1136466-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b74143b48db182861f1b5c22e78eccb1de14e1a5&vid=59e5b6080643ff7beb28e877509525f54ae878c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity ≥98% (TLC)

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité