Bovine native Calmodulin (from Brain), Agarose
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1020001
ENZOBMLSE1020001EA 661.1 EUR InStock
ENZOBMLSE1020001
Bovine native Calmodulin (from Brain), Agarose
Protéines et Peptides
Isolated from bovine brain. Calmodulin conjugated to 4% cross-linked agarose beads via a 5 atom hydrophilic spacer arm.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité