Human Recombinant MMP3 (catalytic domain) (100-272) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1090010
ENZOBMLSE1090010EA 477.4 EUR InStock
ENZOBMLSE1090010
Human Recombinant MMP3 (catalytic domain) (100-272) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Active Matrix Metalloproteinase-3 (MMP-3, stromelysin-1, transin) catalytic domain from human cDNA.
The enzyme consists of the catalytic domain of human MMP-3 (Phe100-Thr272, NM_002422) with a C-terminal purification tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité