Human recombinant LAR (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1130200
ENZOBMLSE1130200EA 298.1 EUR InStock
ENZOBMLSE1130200
Human recombinant LAR (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Soluble catalytic LAR-D1 domain (350 aa).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité