Human recombinant Casein kinase II (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1240010
ENZOBMLSE1240010EA 403.7 EUR InStock
ENZOBMLSE1240010
Human recombinant Casein kinase II (from E. coli)
Enzymes
Produced in E. coli. Consists of 44 kDa alpha catalytic and 26 kDa & szlig; regulatory subunits as an alpha2& szlig;2 tetramer.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité