Human recombinant retinoid X receptor beta (from insect cells (Sf9))
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1270050
ENZOBMLSE1270050EA 226.6 EUR InStock
ENZOBMLSE1270050
Human recombinant retinoid X receptor beta (from insect cells (Sf9))
Protéines et Peptides
Produced in Sf9 cells. Full length RXRß (rH2RIIBP).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité