Human Recombinant H-Ras (wild-type) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1310100
ENZOBMLSE1310100EA 457.6 EUR InStock
ENZOBMLSE1310100
Human Recombinant H-Ras (wild-type) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli.
Substrate for farnesyltransferase (>25%) with Km~4 µM using rat brain FT. Possesses GDP binding at >1:4 GDP/H-ras.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité