Human recombinant MMP-12 (catalytic domain) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1380010
ENZOBMLSE1380010EA 499.4 EUR InStock
ENZOBMLSE1380010
Human recombinant MMP-12 (catalytic domain) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Active Matrix Metalloproteinase-12 (MMP-12, metalloelastase, macrophage elastase; often confused with neutrophil elastase) catalytic domain from human cDNA.
The enzyme consists of the catalytic domain of human MMP-12 (Phe99-Leu271, NM_002426) with a C-terminal purification tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité