Human recombinant Calcineurin (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1635000
ENZOBMLSE1635000EA 451 EUR InStock
ENZOBMLSE1635000
Human recombinant Calcineurin (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E.coli. Human calcineurin Aalpha (MW 60kDa) and calcineurin B (MW 15kDa) heterodimer.
Both subunits are coexpressed in a construct with yeast myristoyl-CoA:protein N-myristoyltransferase. The resulting highly active calcineurin (protein phosphatase 2B) is N-myristoylated on the CaNB subunit, similar to the native protein.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité