Human recombinant Caspase-3 (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1695000
ENZOBMLSE1695000EA 501.6 EUR InStock
ENZOBMLSE1695000
Human recombinant Caspase-3 (from E. coli)
Enzymes
Produced in E. coli. The enzyme is cleaved and activated from the proenzyme.
Caspase-3 (CPP32; Yama; apopain) from human cDNA, expressed in an E. coli expression system. Can be used to study enzyme regulation and kinetics, cleave target substrates and screen for inhibitors.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité