Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1735000
ENZOBMLSE1735000EA 541 EUR InStock
ENZOBMLSE1735000
Human recombinant Caspase-9 (from E. coli)
Enzymes
Produced in E. coli. C-terminal Human caspase-9 (aa 131-416).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité