Human recombinant MMP-1 (catalytic domain) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1800010
ENZOBMLSE1800010EA 499.4 EUR InStock
ENZOBMLSE1800010
Human recombinant MMP-1 (catalytic domain) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E.coli. Active Matrix Metalloproteinase-1 (MMP-1, interstitial collagenase, fibroblast collagenase) catalytic domain from human cDNA, expressed in E.coli.
  • Active MMP-1 catalytic domain
The enzyme consists of the catalytic domain of human MMP-1 (Phe100-Gln268, NM_002421) with a C-terminal purification tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité