Human Recombinant MMP7 (catalytic domain) (from E. coli)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE1810010
ENZOBMLSE1810010EA 499.4 EUR InStock
ENZOBMLSE1810010
Human Recombinant MMP7 (catalytic domain) (from E. coli)
Protéines et Peptides
Produced in E. coli. Active Matrix Metalloproteinase-7 (MMP-7, matrilysin, pump) catalytic domain from human cDNA.
The enzyme consists of the catalytic domain of human MMP-7 (Tyr95-Lys267, NM_002423) with a C-terminal purification tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité