Human native cathepsin L (from liver)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE2010025
ENZOBMLSE2010025EA 539 EUR InStock
ENZOBMLSE2010025
Human native cathepsin L (from liver)
Protéines et Peptides
Isolated from human liver. Negative for HbsAg, anti-HBc, anti-HCV, and anti-HIV-1 and -2.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité