Human recombinant SIRT1 (from E. coli), His-tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE2390100
ENZOBMLSE2390100EA 499 EUR InStock
ENZOBMLSE2390100
Human recombinant SIRT1 (from E. coli), His-tag
Protéines et Peptides
Highly active
Produced in E. coli. Contains a N-terminal His-tag.
This protein is produced from human cDNA, expressed in E. coli. Sequence identical to that at Genbank accession #NM012238
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité