Human recombinant Akt2 (GST-tag)
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE2470020
ENZOBMLSE2470020EA 486.2 EUR InStock
ENZOBMLSE2470020
Human recombinant Akt2 (GST-tag)
Protéines et Peptides
Produced in a baculovirus expression system. The deltaPH domain of human Akt2 (PKBß, Protein Kinase B beta) (aa 119-481) is fused at the N-terminus to a GST-tag.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité