Human recombinant Cyclin E,GST Tag
Fournisseur: ENZO LIFE SCIENCES
BMLSE2690010
ENZOBMLSE2690010EA 501.6 EUR InStock
ENZOBMLSE2690010
Human recombinant Cyclin E,GST Tag
Protéines et Peptides
Produced in insect cells. GST fusion proteins containing CDK2 (aa 1-298) and residues cyclin E (aa 1-394).
Active serine/threonine kinase, using histone H1 as substrate.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité